CAS RN 69605-90-9
IUPAC Name:
{[1,1'-biphenyl]-3-yl}methanol
Synonyme:
[1,1'-biphenyl]-3-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol):
184.24
Summenformel:
C13H12O
InChi Key:
WGUZZTGZDPJWSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1