accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONOO

CAS RN 69888-86-4

IUPAC Name: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate
Synonyme: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate
Molekulargewicht (g/mol): 325.45
Summenformel: C18H31NO4
InChi Key: NZEDHZOVUDEBGW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern