CAS RN 7057-27-4
IUPAC Name:
1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Synonyme:
1-[(2R,3R,5S)-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-pyrimidine-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol):
228.2
Summenformel:
C9H12N2O5
InChi Key:
QOXJRLADYHZRGC-SHYZEUOFSA-N
SMILES:
OC[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O1)N1C=CC(=O)NC1=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
2
3'-Desoxyuridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3'-Desoxyuridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
3'-Desoxyuridin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.