CAS RN 71177-09-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(Z)-Tritriacont-24-en-16-one, TRC
CAS: 71177-09-8 Summenformel: C33H64O Molekulargewicht (g/mol): 476.86 IUPAC-Name: (Z)-tritriacont-24-en-16-eins SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC