CAS RN 712-97-0
CAS RN 712-97-0
IUPAC Name:
6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Synonyme:
6-nitropiperonal
Molekulargewicht (g/mol):
195.13
Summenformel:
C8H5NO5
InChi Key:
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.