accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFMgBr

CAS RN 738580-43-3

IUPAC Name: magnesium(2+) (3,4-difluorophenyl)methanide bromide
Synonyme: magnesium(2+) (3,4-difluorophenyl)methanide bromide
Molekulargewicht (g/mol): 231.32
Summenformel: C7H5BrF2Mg
InChi Key: QJKWPOKTIICNDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].[CH2-]C1=CC(F)=C(F)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern