accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7398-69-8

IUPAC Name: dimethylbis(prop-2-en-1-yl)azanium chloride
Synonyme: PolyDADMAC polyquaternium-6
Molekulargewicht (g/mol): 161.67
Summenformel: C8H16ClN
InChi Key: GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].C[N+](C)(CC=C)CC=C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern