accessibility menu, dialog, popup

UserName

Na

CAS RN 7440-23-5

IUPAC Name: sodium(1+) ion
Synonyme: sodium(1+) ion sodium(1+)
Molekulargewicht (g/mol): 22.99
Summenformel: Na
InChi Key: FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+]
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
Konzentration 
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (13)
  • (14)
  • (6)
  • (9)
  • (21)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (4)