accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClK

CAS RN 7447-40-7

IUPAC Name: potassium chloride
Synonyme: potassium chloride lento-kalium KM potassium chloride klotrix kaochlor kloren K-contin chloride of potash kalium-R micro-K LS
Molekulargewicht (g/mol): 74.55
Summenformel: ClK
InChi Key: WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].[K+]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (188)
  • (3)
Menge 
  • (4)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (14)
  • (2)
  • (19)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
Güte 
  • (4)
  • (18)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
Reinheit (%) 
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (9)
  • (1)
  • (12)
  • (5)
  • (15)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (38)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (11)
  • (8)
  • (12)
  • (73)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (25)
  • (2)
  • (188)
  • (3)
  • (4)
  • (11)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (8)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (12)
  • (14)
  • (2)
  • (19)
  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (8)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (5)
  • (8)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (18)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (9)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (4)