accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO(S)(R)OHNOOH3CCH3H3C

CAS RN 74844-91-0

IUPAC Name: 1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Synonyme: 1-tert-butyl 2-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 245.28
Summenformel: C11H19NO5
InChi Key: MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
SMILES: COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)