accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COCH3CH3

CAS RN 7492-38-8

IUPAC Name: 2-methyloctan-4-one
Synonyme: 2-methyloctan-4-one
Molekulargewicht (g/mol): 142.24
Summenformel: C9H18O
InChi Key: ICSKJDZASFIJQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCC(=O)CC(C)C

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)