CAS RN 75-56-9
(±)-Propylenoxide, 99.5 %, extrarein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-56-9 Summenformel: C3H6O Molekulargewicht (g/mol): 58.08 MDL-Nummer: MFCD00005126 InChI-Schlüssel: GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N Synonym: propylene oxide,1,2-epoxypropane,methyloxirane,epoxypropane,propyleneoxide,propene oxide,oxirane, methyl,1,2-propylene oxide,propylene epoxide,2,3-epoxypropane PubChem CID: 6378 ChEBI: CHEBI:38685 IUPAC-Name: 2-Methyloxiran SMILES: CC1CO1
(±)-Propylenoxid, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-56-9 Summenformel: C3H6O Molekulargewicht (g/mol): 58.08 MDL-Nummer: MFCD00005126 InChI-Schlüssel: GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N Synonym: propylene oxide,1,2-epoxypropane,methyloxirane,epoxypropane,propyleneoxide,propene oxide,oxirane, methyl,1,2-propylene oxide,propylene epoxide,2,3-epoxypropane PubChem CID: 6378 ChEBI: CHEBI:38685 IUPAC-Name: 2-Methyloxiran SMILES: CC1CO1
(±)-Propylenoxid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-56-9 Summenformel: C3H6O Molekulargewicht (g/mol): 58.08 MDL-Nummer: MFCD00005126 InChI-Schlüssel: GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N Synonym: propylene oxide,1,2-epoxypropane,methyloxirane,epoxypropane,propyleneoxide,propene oxide,oxirane, methyl,1,2-propylene oxide,propylene epoxide,2,3-epoxypropane PubChem CID: 6378 ChEBI: CHEBI:38685 IUPAC-Name: 2-Methyloxiran SMILES: CC1CO1
(±)-Propylenoxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
(±)-Propylenoxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
(±)-Propylenoxid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
(+/-)-Propylenoxid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-56-9 Summenformel: C3H6O Molekulargewicht (g/mol): 58.08 MDL-Nummer: MFCD00005126 InChI-Schlüssel: GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N Synonym: propylene oxide,1,2-epoxypropane,methyloxirane,epoxypropane,propyleneoxide,propene oxide,oxirane, methyl,1,2-propylene oxide,propylene epoxide,2,3-epoxypropane PubChem CID: 6378 ChEBI: CHEBI:38685 IUPAC-Name: 2-Methyloxiran SMILES: CC1CO1
1,2-Epoxypropan, extra rein, SLR, Fisher Chemical
CAS: 75-56-9 Summenformel: C3H6O Molekulargewicht (g/mol): 58.08 MDL-Nummer: MFCD00005126 InChI-Schlüssel: GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N Synonym: propylene oxide,1,2-epoxypropane,methyloxirane,epoxypropane,propyleneoxide,propene oxide,oxirane, methyl,1,2-propylene oxide,propylene epoxide,2,3-epoxypropane PubChem CID: 6378 ChEBI: CHEBI:38685 IUPAC-Name: 2-Methyloxiran SMILES: CC1CO1