accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 75-79-6

CH3SiClClCl

CAS RN 75-79-6

IUPAC Name: trichloro(methyl)silane
Synonyme: methyltrichlorosilane
Molekulargewicht (g/mol): 149.47
Summenformel: CH3Cl3Si
InChi Key: JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](Cl)(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)