accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7597-18-4

ONONHN

CAS RN 7597-18-4

IUPAC Name: 6-nitro-1H-indazole
Synonyme: indazole,6-nitro
Molekulargewicht (g/mol): 163.14
Summenformel: C7H5N3O2
InChi Key: ORZRMRUXSPNQQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C2C=NNC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)