CAS RN 761-01-3
IUPAC Name:
sulfonylideneoxidane; triethylamine
Synonyme:
sulfur trioxide; triethylamine
Molekulargewicht (g/mol):
181.25
Summenformel:
C6H15NO3S
InChi Key:
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Schwefeltrioxid-Triethylamin-Komplex, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.