accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7642-09-3

CH3CH3(Z)

CAS RN 7642-09-3

IUPAC Name: (3Z)-hex-3-ene
Synonyme: (3Z)-hex-3-ene
Molekulargewicht (g/mol): 84.16
Summenformel: C6H12
InChi Key: ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
SMILES: CC\C=C/CC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern