accessibility menu, dialog, popup

UserName

HCl

CAS RN 7647-01-0

IUPAC Name: hydrogen chloride
Synonyme: hydrochloride hydrochloric acid
Molekulargewicht (g/mol): 36.46
Summenformel: ClH
InChi Key: VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
  • (419)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (7)
  • (7)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (61)
  • (1)
  • (6)
  • (32)
  • (6)
  • (24)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (13)
  • (1)
  • (29)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
Güte 
  • (7)
  • (20)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (14)
  • (18)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (11)
  • (15)
  • (18)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (10)
  • (23)
  • (4)
  • (24)
  • (1)
  • (66)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (135)
  • (16)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (56)
  • (62)
  • (2)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (419)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (7)
  • (7)
  • (4)
  • (13)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (61)
  • (1)
  • (6)
  • (32)
  • (6)
  • (24)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (13)
  • (1)
  • (29)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (20)
  • (2)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (14)
  • (18)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (11)
  • (15)
  • (18)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (16)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (13)
  • (1)
  • (5)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)