CAS RN 7722-84-1
Wasserstoffperoxid, Lösung in Wasser, 3 Gew.-% , stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: MFCD00011333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid 30% (w/v) (100 Vol.), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: 11333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid 30-32 % (w/w) (100 Volumen), AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: 11333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid, für Analysen, 35 Gew.%, Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34 MDL-Nummer: MFCD00011333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid, 6 % (w/v) (20 Volumen), ExtraPure SLR, Fisher Chemical
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: 11333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxidlösung, 3 Gewichtsprozent in H2O, Solstice
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: MFCD00011333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: Wasserstoffdioxid,Inhibin,Albon,Kaston,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid, ACS-Reagenz, 30 Gew.-%-Lösung in Wasser, nicht stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: MFCD00011333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid, rein, 50 Gew.% Lösung in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: Wasserstoffdioxid,Inhibin,Albon,Kaston,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO
Wasserstoffperoxid 60 % (Gew./Vol.) (200 Volumen), rein, Fisher Chemical
Wasserstoffperoxid-Lösung 30-32 %, Optima™, für die Ultra-Trace-Analyse, Fisher Chemical
Wasserstoffperoxid, 12 % w/v, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7722-84-1 Molekulargewicht (g/mol): 34.01 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N IUPAC-Name: Peroxol SMILES: OO
Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aq. soln., stab.
CAS: 7722-84-1 Summenformel: H2O2 Molekulargewicht (g/mol): 34.014 MDL-Nummer: MFCD00011333 InChI-Schlüssel: MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Synonym: oxydol,perhydrol,superoxol,interox,hydrogen dioxide,inhibine,peroxaan,albone,hioxyl,kastone PubChem CID: 784 ChEBI: CHEBI:16240 IUPAC-Name: Wasserstoffperoxid SMILES: OO