accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 77305-02-3

H3COOOOHHONa

CAS RN 77305-02-3

IUPAC Name: sodium 2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Synonyme: sodium 2-hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Molekulargewicht (g/mol): 234.18
Summenformel: C10H11NaO5
InChi Key: VYPSMFXPMZZSSK-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].COC1=C(O)C=CC(CC(O)C([O-])=O)=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern