CAS RN 77332-79-7
IUPAC Name:
3-chloro-4-iodopyridine
Synonyme:
3-chloro-4-iodopyridine
Molekulargewicht (g/mol):
239.44
Summenformel:
C5H3ClIN
InChi Key:
SQXBYRRNGPVSAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C(I)C=CN=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Chlor-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 77332-79-7 Summenformel: C5H3ClIN Molekulargewicht (g/mol): 239.44 MDL-Nummer: MFCD00272199 InChI-Schlüssel: SQXBYRRNGPVSAU-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 12602200 IUPAC-Name: 3-Chlor-4-Iodpyridin SMILES: C1=CN=CC(=C1I)Cl