CAS RN 775288-85-2
IUPAC Name:
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme:
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol):
274.64
Summenformel:
C8H6ClF3O3S
InChi Key:
XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 775288-85-2 Summenformel: C8H6ClF3O3S Molekulargewicht (g/mol): 274.638 MDL-Nummer: MFCD11519323 InChI-Schlüssel: XOLLWGQBRDQKPX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride,4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride,4-methoxy-2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride,4-methoxy-2-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride,4-methoxy-2-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, jrd PubChem CID: 43590925 IUPAC-Name: 4-methoxy-2-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid SMILES: COC1=CC(=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F