accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7774-29-0

IIHg

CAS RN 7774-29-0

IUPAC Name: mercury(2+) diiodide
Synonyme: mercury(II) iodide
Molekulargewicht (g/mol): 454.4
Summenformel: HgI2
InChi Key: YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [I-].[I-].[Hg++]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (14)
Menge 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (6)
  • (3)
  • (5)
Güte 
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (4)
  • (6)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (7)
  • (14)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)