accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHWOHOO

CAS RN 7783-03-1

IUPAC Name: dioxotungstendiol
Synonyme: tungstic acid tungstic(VI) acid dihydrogen wolframate
Molekulargewicht (g/mol): 249.85
Summenformel: H2O4W
InChi Key: CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O[W](O)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)