accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7784-45-4

IAsII

CAS RN 7784-45-4

IUPAC Name: triiodoarsane
Synonyme: arsenic triiodide
Molekulargewicht (g/mol): 455.64
Summenformel: AsI3
InChi Key: IKIBSPLDJGAHPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: I[As](I)I
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)