accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OKCrOSOOOOSOOO

CAS RN 7788-99-0

IUPAC Name: chromium(3+) potassium dodecahydrate disulfate
Synonyme: chrome alum
Molekulargewicht (g/mol): 499.39
Summenformel: CrH24KO20S2
InChi Key: ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (18)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
Güte 
  • (3)
  • (6)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (8)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (18)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (6)