CAS RN 7791-13-1
CAS RN 7791-13-1
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L Synonym: Cobaltous chloride hexahydrate IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat, 98 bis 102 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, rot-purpurne Kristalle, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorhexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Cobalt Chloride Hexahydrate MP Biomedicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L Synonym: Cobalt Dichloride Hexahydrate,Cobaltous Chloride, Hexahydrate IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Cobalt Chloride Hexahydrate, MP Biomedicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobaltchlorid-Hexahydrat,>98%, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
CAS: 7791-13-1 Summenformel: CoCl2 · H2O Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Kobalt(II)-chlorid-Hexahydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
CAS: 7791-13-1 Summenformel: Cl2CoH12O6 Molekulargewicht (g/mol): 237.92 MDL-Nummer: MFCD00149652 InChI-Schlüssel: GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: λ²-Kobalt(2+)-Hexahydratdichlorid SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
- 1
- 2