accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCl

CAS RN 78834-75-0

IUPAC Name: ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
Synonyme: ethyl 7-chloro-2-oxoheptanoate
Molekulargewicht (g/mol): 206.67
Summenformel: C9H15ClO3
InChi Key: YJJLIIMRHGRCFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern