CAS RN 79199-61-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Ethyl (2R,4S)-4-Methylpipecolate, >90%, TRC
CAS: 79199-61-4 Summenformel: C9H17NO2 Molekulargewicht (g/mol): 171.24 Synonym: (2R,4S)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester,(2R-cis)-4-Methyl-2-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester IUPAC-Name: ethyl (2R,4S)-4-methylpiperidine-2-carboxylate SMILES: CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](CCN1)C