CAS RN 79218-15-8
CAS RN 79218-15-8
IUPAC Name:
tert-butyl but-2-enoate
Synonyme:
tert-butyl but-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol):
142.2
Summenformel:
C8H14O2
InChi Key:
QHSPZGZEUDEIQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC=CC(=O)OC(C)(C)C
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
tert-Butylcrotonat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
tert-Butylcrotonat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
tert-Butylcrotonat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.