CAS RN 797054-20-7
CAS RN 797054-20-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(1'S,2S)-2-[(1',2'-O-Isopropyliden)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(1'S,2S)-2-[(1',2'-O-Isopropyliden)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(1'S,2S)-2-[(1',2'-O-Isopropyliden)dihydroxyethyl]-6-fluorochroman-4-on, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.