accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3H2C

CAS RN 80-62-6

IUPAC Name: methyl 2-methylprop-2-enoate
Synonyme: methyl methacrylate zimmer bone cement simplex P monomer, methylmethacrylate methyl methylmethacrylate methyl monomer sintex methyl-methacrylat bone cement, zimmer MMA cranioplast
Molekulargewicht (g/mol): 100.12
Summenformel: C5H8O2
InChi Key: VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C(C)=C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (10)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (7)
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)