CAS RN 809-73-4
CAS RN 809-73-4
IUPAC Name:
2,6-di-tert-butyl-4-[2-(3,5-di-tert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Synonyme:
2,6-di-tert-butyl-4-[2-(3,5-di-tert-butyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)ethylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molekulargewicht (g/mol):
434.66
Summenformel:
C30H42O2
InChi Key:
VEDXDZRQOYXKTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)C1=CC(=CC=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C=C(C1=O)C(C)(C)C
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenchinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenchinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenchinon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.