accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 81-81-2

H3COHOOO

CAS RN 81-81-2

IUPAC Name: 2-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-4H-chromen-4-one
Synonyme: coumarins warfarin, sodium deriv. warficide athrombin-k athrombin-K maag rattentod cum caswell no. 903 rodafarin eastern states duocide D-con
Molekulargewicht (g/mol): 308.33
Summenformel: C19H16O4
InChi Key: QTXVAVXCBMYBJW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=C(O)OC2=CC=CC=C2C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (10)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)