accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOO

CAS RN 826-62-0

IUPAC Name: 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
Synonyme: carbic anhydride
Molekulargewicht (g/mol): 164.16
Summenformel: C9H8O3
InChi Key: KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)