CAS RN 83860-31-5
CAS RN 83860-31-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(1S,AlphaS)-trans-Cypermethrin, TRC
CAS: 83860-31-5 Summenformel: C22H19Cl2NO3 Molekulargewicht (g/mol): 416.3 Synonym: (S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl(1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylate IUPAC-Name: [(S)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate SMILES: CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2