accessibility menu, dialog, popup

UserName

IFIFIF

CAS RN 84322-56-5

IUPAC Name: 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Synonyme: 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 509.78
Summenformel: C6F3I3
InChi Key: NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(I)C(F)=C(I)C(F)=C1I
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)