accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 849066-52-0

SH2NOHOFFF

CAS RN 849066-52-0

IUPAC Name: 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Synonyme: 3-amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 287.26
Summenformel: C12H8F3NO2S
InChi Key: BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern