accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CON

CAS RN 85-15-4

IUPAC Name: 2-methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole
Synonyme: 2-methylnaphtho[1,2-d][1,3]oxazole
Molekulargewicht (g/mol): 183.21
Summenformel: C12H9NO
InChi Key: JCTNVNANPZAULC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC2=C(O1)C=CC1=CC=CC=C21
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern