accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 85-44-9

IUPAC Name: 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Synonyme: phthalic anhydride wiltrol P retarder AK retarder PD ESEN vulkalent B/C anidride ftalica Pan anhydride phtalique anhydrid kyseliny ftalove
Molekulargewicht (g/mol): 148.12
Summenformel: C8H4O3
InChi Key: LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (7)
  • (6)
Reinheit (%) 
  • (7)
  • (6)
Güte 
  • (3)
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (6)
  • (7)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (1)