accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 851386-31-7

NOOHFF

CAS RN 851386-31-7

IUPAC Name: 2,3-difluoropyridine-4-carboxylic acid
Synonyme: 2,3-difluoropyridine-4-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 159.09
Summenformel: C6H3F2NO2
InChi Key: FFGHMEKFPCGYEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(F)C(F)=NC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)