CAS RN 851518-71-3
CAS RN 851518-71-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone, TRC
CAS: 851518-71-3 Summenformel: C12 H11 N O2 Molekulargewicht (g/mol): 201.22 Synonym: 2(1H)-Pyridinone, 1-(4-hydroxyphenyl)-5-methyl-,1-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2(1H)-pyridinone,F 351,N-(4-Hydroxyphenyl)-5-methyl-2-1H-pyridone,4'-Hydroxypirfenidone IUPAC-Name: 1-(4-hydroxyphenyl)-5-methylpyridin-2-one SMILES: CC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccc(O)cc2