CAS RN 851984-49-1
CAS RN 851984-49-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
(aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-a-methyl-1-naphthalenmethanamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(aR)-5,6,7,8-Tetrahydro-a-methyl-1-naphthalenmethanamin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.