CAS RN 86-47-5
CAS RN 86-47-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
CAS: 86-47-5 Summenformel: C10H6ClNO3 Molekulargewicht (g/mol): 223.61 IUPAC-Name: 7-chloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylic acid SMILES: OC(=O)C1=CNc2cc(Cl)ccc2C1=O