accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 864448-61-3

IUPAC Name: N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Synonyme: N,N-dimethylpyrrolidin-3-amine dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 187.11
Summenformel: C6H16Cl2N2
InChi Key: LCPKWRSLMCUOOZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.Cl.CN(C)C1CCNC1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)