accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 87-86-5

OHClClClClCl

CAS RN 87-86-5

IUPAC Name: pentachlorophenol
Synonyme: permite chlon caswell no. 641 permatox DP-2 chem-tol pol nu santophen forpen-50 wood preservative durotox sinituho
Molekulargewicht (g/mol): 266.32
Summenformel: C6HCl5O
InChi Key: IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (8)
  • (5)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
Konzentration 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)