CAS RN 884332-14-3
CAS RN 884332-14-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-dien-17-carbothiosäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
(6a,11b,16a,17a)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-dien-17-carbothiosäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
(6α,11β,16α,17α)-6,9-Difluor-11-hydroxy-16-methyl-17-(2-methyl-1-oxopropoxy)-3-oxo-androsta-1,4-dien-17-carbothiosäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.