accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COFOHOF

CAS RN 886498-74-4

IUPAC Name: 2-(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Synonyme: (3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 202.16
Summenformel: C9H8F2O3
InChi Key: SEHCPLGBJGKJGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(F)C=C(CC(O)=O)C=C1F
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern