CAS RN 886761-80-4
CAS RN 886761-80-4
IUPAC Name:
2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Synonyme:
2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Molekulargewicht (g/mol):
208.16
Summenformel:
C9H8F4O
InChi Key:
WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-[4-Fluor-3-(Trifluoromethyl)Phenyl]Ethanol, 90+%, Thermo Scientific™
CAS: 886761-80-4 Summenformel: C9H8F4O Molekulargewicht (g/mol): 208.16 MDL-Nummer: MFCD06660359 InChI-Schlüssel: WNWSWMPFXNNAQT-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanol,2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol PubChem CID: 17999363 IUPAC-Name: 2-[4-Fluor-3-(trifluormethyl)phenyl]ethanol SMILES: OCCC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F