CAS RN 887406-81-7
CAS RN 887406-81-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid, TRC
CAS: 887406-81-7 Summenformel: C17 H34 O4 S2 Molekulargewicht (g/mol): 366.58 IUPAC-Name: 16-methylsulfanylsulfonylhexadecanoic acid SMILES: CSS(=O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O