CAS RN 89614-23-3
CAS RN 89614-23-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid-3,3,4,5,6,6-D6 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid-3,3,4,5,6,6-D6 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid-3,3,4,5,6,6-D6 (Technische Qualität), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.